Imprimer
Ethylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Aminoethane Hydrobromide
E0056-25G E0056-500G
TCIAE0056-25GEA 17.6 EUR
TCIAE0056-25G TCIAE0056-500G
Ethylamine hydrobromide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Ethylamine hydrobromide
Formule: C₂H₇N
MW: 126.00 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051999
Numéro CAS: 593-55-5
EINECS: 209-797-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency