Imprimer
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Ethoxyphenylazo)-1,3-phenylenediamine Monohydrochloride, Ethoxy Red, 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine
E0054-5G E0054-25G E0054-1G
TCIAE0054-5GEA 181 EUR
TCIAE0054-5G TCIAE0054-25G TCIAE0054-1G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₆N₄O
MW: 292.77 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042023
Numéro CAS: 2313-87-3
EINECS: 219-010-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Transition interval (pH) (red)3.5 to 5.5 (yellow)