Imprimer
Ethynylestradiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0037-1G E0037-5G
TCIAE0037-1GEA 56.1 EUR
TCIAE0037-1G TCIAE0037-5G
Ethynylestradiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethynylestradiol
Formule: C₂₀H₂₄O₂
Numéro MDL: MFCD00003690
Numéro CAS: 57-63-6
EINECS: 200-342-2
Merck Index: 14,03734
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=0.4, Pyridene)