Imprimer
Phosphonate de di-tert-butyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D5814-1G D5814-5G
TCIAD5814-1GEA 24.2 EUR
TCIAD5814-1G TCIAD5814-5G
Phosphonate de di-tert-butyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Phosphonate de di-tert-butyle
Formule: C₈H₁₉O₃P
Point d'ébullition: 66°C
Point d'éclair: 163°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00995019
Numéro CAS: 13086-84-5
EINECS: 235-996-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %