Imprimer
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-(4,4'-Biphenyldiyl)bis(1H-imidazole)
D5777-1G D5777-5G
TCIAD5777-1GEA 151 EUR
TCIAD5777-1G TCIAD5777-5G
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₈H₁₄N₄
Numéro MDL: MFCD23103195
Numéro CAS: 855766-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %