Imprimer
6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-exylhexyl)isoindigo ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-ethylhexyl)-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione
D5766-1G D5766-200MG
TCIAD5766-1GEA 263 EUR
TCIAD5766-1G TCIAD5766-200MG
6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-exylhexyl)isoindigo ≥98.0% (par HPLC, azote total)
6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-exylhexyl)isoindigo
Formule: C₃₂H₄₀Br₂N₂O₂
MW: 644.49 g/mol
Numéro MDL: MFCD28125575
Numéro CAS: 1147124-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C