Dansylsarcosine Cyclohexylammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D5722-50MG
D5722-250MG
TCIAD5722-50MGEA
89.1
EUR
TCIAD5722-50MG
TCIAD5722-250MG
Dansylsarcosine Cyclohexylammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dansylsarcosine Cyclohexylammonium salt
Formule:
C₁₅H₁₈N₂O₄S·C₆H₁₃N Température de stockage: Congélateur |
Numéro CAS:
2733745-64-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 167.0 to 171.0 deg-C |