Imprimer
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Paraxanthine, 1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
D5696-25MG D5696-100MG
TCIAD5696-25MGEA 90.2 EUR
TCIAD5696-25MG TCIAD5696-100MG
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione ≥98.0% (par HPLC)
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005727
Numéro CAS: 611-59-6
EINECS: 210-271-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 30.50 to 31.70 %