Imprimer
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D5694-5G D5694-25G
TCIAD5694-5GEA 52.8 EUR
TCIAD5694-5G TCIAD5694-25G
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₁₈H₃₁F₆N₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD12022372
Numéro CAS: 404001-48-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %