Imprimer
1,4-Diaminobutane dihydroiodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Putrescine dihydroiodide, 1,4-Butanediamine dihydroiodide, Tetramethylenediamine dihydroiodide
D5686-1G D5686-5G
TCIAD5686-1GEA 25.3 EUR
TCIAD5686-1G TCIAD5686-5G
1,4-Diaminobutane dihydroiodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,4-Diaminobutane dihydroiodide
Formule: C₄H₁₂N₂·₂HI
Numéro CAS: 916849-52-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %