Imprimer
1,4-Diaminobutane dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Putrescine dihydrobromide, Tetramethylenediamine dihydrobromide, 1,4-Butanediamine dihydrobromide
D5685-1G D5685-5G
TCIAD5685-1GEA 24.2 EUR
TCIAD5685-1G TCIAD5685-5G
1,4-Diaminobutane dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,4-Diaminobutane dihydrobromide
Formule: C₄H₁₂N₂·₂HBr
Numéro CAS: 18773-04-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %