Imprimer
1-(2,5-Xylyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(2,5-Dimethylphenyl)piperazine
D5659-25G D5659-5G
TCIAD5659-25GEA 103 EUR
TCIAD5659-25G TCIAD5659-5G
1-(2,5-Xylyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2,5-Xylyl)pipérazine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038378
Numéro CAS: 1013-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C