Imprimer
1-(2,6-Diethylphenyl)-2,2,4-trimethyl-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-1-ium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5655-1G D5655-5G
TCIAD5655-1GEA 259 EUR
TCIAD5655-1G TCIAD5655-5G
1-(2,6-Diethylphenyl)-2,2,4-trimethyl-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-1-ium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
1-(2,6-Diethylphenyl)-2,2,4-trimethyl-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrrol-1-ium tetrafluoroborate
Formule: C₂₃H₃₀BF₄N
MW: 407.30 g/mol
Numéro CAS: 1671098-46-6
ONU: 1759
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %