Imprimer
1,3-Dibromoadamantane ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
D5654-1G D5654-5G
TCIAD5654-1GEA 72.6 EUR
TCIAD5654-1G TCIAD5654-5G
1,3-Dibromoadamantane ≥99.0% (par GC), purifié par sublimation
1,3-Dibromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₄Br₂
MW: 294.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077218
Numéro CAS: 876-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189114006551897d4b8c927e90fe2ace34d68f24&vid=e14546bf7ffb5b57cfacf1c9e6dbeaa7eb4262b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C