Imprimer
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Difluoro-4'-((trans,trans)-4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexan)]-4-yl)-1,1'-biphenyl
D5650-1G D5650-5G
TCIAD5650-1GEA 34.1 EUR
TCIAD5650-1G TCIAD5650-5G
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formule: C₂₇H₃₄F₂
Numéro MDL: MFCD11053440
Numéro CAS: 119990-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %