Imprimer
Diphemanil Methylsulphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Diphenylmethylene)-1,1-dimethylpiperidin-1-ium methyl sulphate, 4-(Diphenylmethylene)-1,1-dimethylpiperidin-1-ium Methyl sulphate, Diphenmanil methylsulphate
D5623-1G D5623-250MG
TCIAD5623-1GEA 767 EUR
TCIAD5623-1G TCIAD5623-250MG
Diphemanil Methylsulphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Diphemanil Methylsulphate
Formule: C₂₁H₂₇NO₄OS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865157
Numéro CAS: 62-97-5
EINECS: 200-552-4
Merck Index: 14,03306
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C