Imprimer
Disuccinimidyl Succinate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) succinate, Succinic acid Disuccinimidyl ester
D5622-1G D5622-250MG
TCIAD5622-1GEA 264 EUR
TCIAD5622-1G TCIAD5622-250MG
Disuccinimidyl Succinate ≥97.0% (sur base azote total)
Disuccinimidyl Succinate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₈
Point de fusion: 306°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00228233
Numéro CAS: 30364-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %