Imprimer
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-1,3-propanediammonium Dichloride, 3-(Dimethylamino)propylamine dihydrochloride
D5617-1G D5617-5G
TCIAD5617-1GEA 26.4 EUR
TCIAD5617-1G TCIAD5617-5G
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄N₂·₂HCl
Numéro MDL: MFCD32062892
Numéro CAS: 52198-63-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C