Imprimer
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
D5603-200MG D5603-1G
TCIAD5603-200MGEA 60.5 EUR
TCIAD5603-200MG TCIAD5603-1G
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration), purifié par sublimation
4,4'-Dibromotriphenylamine
Formule: C₁₈H₁₃Br₂N
Numéro MDL: MFCD00060104
Numéro CAS: 81090-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %