Imprimer
O,O'-Dimethyl Dithiophosphate ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D5602-1G D5602-5G
TCIAD5602-1GEA 64.9 EUR
TCIAD5602-1G TCIAD5602-5G
O,O'-Dimethyl Dithiophosphate ≥85.0% (par analyse titrimétrique)
O,O'-Dimethyl Dithiophosphate
Formule: C₂H₇O₂PS₂
Point d'ébullition: 57°C
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00127999
Numéro CAS: 756-80-9
EINECS: 212-053-9
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid