Imprimer
Phosphorochloridate de diméthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D5601-25G D5601-5G
TCIAD5601-25GEA 168 EUR
TCIAD5601-25G TCIAD5601-5G
Phosphorochloridate de diméthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phosphorochloridate de diméthyle
Formule: C₂H₆ClO₃P
Point d'ébullition: 80°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00117904
Numéro CAS: 813-77-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %