Imprimer
H-Lys(Tfa)-NCA ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-N-[4-(2,5-Dioxooxazolidin-4-yl)butyl]-2,2,2-trifluoroacetamide, Nepsilon-Trifluoroacetyl-Nalpha-carboxy-L-lysine Anhydride
D5600-1G D5600-5G
TCIAD5600-1GEA 44 EUR
TCIAD5600-1G TCIAD5600-5G
H-Lys(Tfa)-NCA ≥98.0% (par HPLC)
H-Lys(Tfa)-NCA
Formule: C₉H₁₁F₃N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11046652
Numéro CAS: 42267-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ac5873d28e2183988a5e34a910c8455dbc8292f&vid=11a9885603f2d584afc6e55ee8739d89310388cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -34.0 deg (C=3, Dioxane)