Imprimer
3,3'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
D5594-1G D5594-200MG
TCIAD5594-1GEA 356 EUR
TCIAD5594-1G TCIAD5594-200MG
3,3'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
3,3'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl
Formule: C₃₆H₂₄N₂
Numéro MDL: MFCD28138084
Numéro CAS: 342638-54-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %