Imprimer
Phénylphosphonite de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5593-1G D5593-5G
TCIAD5593-1GEA 24.2 EUR
TCIAD5593-1G TCIAD5593-5G
Phénylphosphonite de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Phénylphosphonite de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₅O₂P
MW: 198.2 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009086
Numéro CAS: 1638-86-4
EINECS: 216-676-7
ONU: 2810
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %