Imprimer
Doxylamine succinate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5583-25G D5583-5G
TCIAD5583-25GEA 267 EUR
TCIAD5583-25G TCIAD5583-5G
Doxylamine succinate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Doxylamine succinate
Formule: C₂₁H₂₈N₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056168
Numéro CAS: 562-10-7
EINECS: 209-228-7
Merck Index: 14,03441
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C