Imprimer
2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5580-5G D5580-25G
TCIAD5580-5GEA 44 EUR
TCIAD5580-5G TCIAD5580-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.9876 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD09261088
Numéro CAS: 5975-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C