Imprimer
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichloro(methyl)(phenethyl)silane
D5569-1G D5569-5G
TCIAD5569-1GEA 31.9 EUR
TCIAD5569-1G TCIAD5569-5G
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (par GC)
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
Formule: C₉H₁₂Cl₂Si
Point d'ébullition: 245°C
Point d'éclair: 105°C
Numéro MDL: MFCD00018084
Numéro CAS: 772-65-6
EINECS: 212-253-6
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %