Imprimer
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5557-5G D5557-25G
TCIAD5557-5GEA 93.5 EUR
TCIAD5557-5G TCIAD5557-25G
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane ≥98.0% (par GC)
1,3-Dimethyl-1,3-diphenyl-1,3-divinyldisiloxane
Formule: C₁₈H₂₂OSi₂
MW: 310.54 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Numéro MDL: MFCD00053860
Numéro CAS: 2627-97-6
EINECS: 220-101-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %