Imprimer
3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5555-5MG D5555-25MG
TCIAD5555-5MGEA 223 EUR
TCIAD5555-5MG TCIAD5555-25MG
3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester ≥98.0% (par HPLC)
3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester
Formule: C₁₈H₁₈BF₂N₃O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467385
Numéro CAS: 146616-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 10.30 to 11.40 %