Imprimer
4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D5548-1G D5548-5G
TCIAD5548-1GEA 34.1 EUR
TCIAD5548-1G TCIAD5548-5G
4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one ≥98.0% (sur base azote total)
4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Formule: C₁₅H₁₁N₃O
Numéro MDL: MFCD00234864
Numéro CAS: 1917-44-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %