Imprimer
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D5546-1G D5546-5G
TCIAD5546-1GEA 59.4 EUR
TCIAD5546-1G TCIAD5546-5G
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole
Formule: C₂₂H₁₃Br₂N
Numéro MDL: MFCD29072769
Numéro CAS: 1221237-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C