Imprimer
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5542-100MG D5542-1G
TCIAD5542-100MGEA 116 EUR
TCIAD5542-100MG TCIAD5542-1G
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD29060101
Numéro CAS: 29412-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C