Imprimer
Dioxolane-1,3 ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
D5539-500ML D5539-25ML
TCIAD5539-500MLEA 39.6 EUR
TCIAD5539-500ML TCIAD5539-25ML
Dioxolane-1,3 ≥98.0% (par GC) stabilisé
Dioxolane-1,3
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point de fusion: -95
Point d'éclair: –4°C
Numéro MDL: MFCD00003207
Numéro CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
ONU: 1166
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&vid=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %