Imprimer
Dodecylamine Hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecylammonium iodide, Dodecan-1-amine Hydroiodide, Laurylamine Hydroiodide, 1-Aminododecane Hydroiodide
D5538-1G D5538-5G
TCIAD5538-1GEA 36.3 EUR
TCIAD5538-1G TCIAD5538-5G
Dodecylamine Hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dodecylamine Hydroiodide
Formule: C₁₂H₂₇N·HI
MW: 313.27 g/mol
Numéro CAS: 34099-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %