Imprimer
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
A11418.0B A11418.0I A11418.30
A11418.0BEA 195 EUR
A11418.0B A11418.0I A11418.30
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane ≥98%
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane
Purity: 98+% CAS No.: 102-52-3 Molecular Formula: C7H16O4 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4070 Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 1700020 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008488
Formule: C₇H₁₆O₄
Point d'ébullition: 182…183 °C
Densité: 0.997
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008488
Numéro CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
ONU: 3271
ADR: 3,III