Doxercalciferol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-1-((2R,5R,E)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl)-7a-methylhexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, (5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10,22-tetraene-1,3-diol
D5526-5MG
D5526-25MG
TCIAD5526-5MGEA
154
EUR
TCIAD5526-5MG
TCIAD5526-25MG
Doxercalciferol ≥98.0% (par HPLC)
Doxercalciferol
Formule:
C₂₈H₄₄O₂ Point de fusion: 140°C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00871065 Numéro CAS: 54573-75-0 ONU: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,03436 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +46.0 to +50.0 deg (C=0.5,EtOH) |
Elemental analysis (Carbon) | 79.90 to 83.10 % |