Imprimer
Mesityleneruthenium(II) chloride Dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichloro(mesitylene)ruthenium(II) Dimer
D5524-250MG D5524-1G
TCIAD5524-250MGEA 88 EUR
TCIAD5524-250MG TCIAD5524-1G
Mesityleneruthenium(II) chloride Dimer ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Mesityleneruthenium(II) chloride Dimer
Formule: C₁₈H₂₄Cl₄Ru₂
Numéro MDL: MFCD11656079
Numéro CAS: 52462-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %