1,1,3,3-Tétraméthoxypropane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
148611000
148615000
ACRO148611000EA
37.1
EUR
ACRO148611000
ACRO148615000
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane 98%
1,1,3,3-Tétraméthoxypropane
Formule:
C₇H₁₆O₄ Point d'ébullition: 183 °C (760 mmHg) Densité: 0.99 g/cm³ Point d'éclair: 54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008488 Numéro CAS: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 ONU: 3271 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |