Imprimer
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Antioxidant 1024, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl)propanehydrazide, 1,2-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamoyl)hydrazine
D5516-5G D5516-25G
TCIAD5516-5GEA 37.4 EUR
TCIAD5516-5G TCIAD5516-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide ≥98.0% (par HPLC)
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Formule: C₃₄H₅₂N₂O₄
MW: 552.80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072662
Numéro CAS: 32687-78-8
EINECS: 251-156-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C