Imprimer
3,3'-Di-tert-pentyl-4H,4'H-[1,1'-binaphthalenylidene]-4,4'-dione ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(1,1-Dimethylpropyl)-4-[3-(1,1-dimethylpropyl)-4-oxo-1(4H)-naphthalenylidene]-1(4H)-naphthalenone, 3,3'-Di-tert-amyl-4H,4'H-[1,1'-binaphthalenylidene]-4,4'-dione
D5506-1G D5506-5G
TCIAD5506-1GEA 34.1 EUR
TCIAD5506-1G TCIAD5506-5G
3,3'-Di-tert-pentyl-4H,4'H-[1,1'-binaphthalenylidene]-4,4'-dione ≥98.0% (par HPLC)
3,3'-Di-tert-pentyl-4H,4'H-[1,1'-binaphthalenylidene]-4,4'-dione
Formule: C₃₀H₃₂O₂
MW: 424.58 g/mol
Numéro MDL: MFCD28045103
Numéro CAS: 334634-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C