Imprimer
1,2-Dibromo-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5493-1G D5493-5G
TCIAD5493-1GEA 49.5 EUR
TCIAD5493-1G TCIAD5493-5G
1,2-Dibromo-4-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromo-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃Br₂I
Numéro MDL: MFCD09753707
Numéro CAS: 909072-74-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C