Imprimer
3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Lutidine N-Oxide, 3,5-Dimethylpyridine 1-oxide, 3,5-Dimethylpyridine N-Oxide
D5469-25G D5469-5G
TCIAD5469-25GEA 393 EUR
TCIAD5469-25G TCIAD5469-5G
3,5-Lutidine-N-oxide ≥98.0% (par GC)
3,5-Lutidine-N-oxide
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00126839
Numéro CAS: 3718-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C