Imprimer
2,5-Diphenylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5456-1G D5456-5G
TCIAD5456-1GEA 113 EUR
TCIAD5456-1G TCIAD5456-5G
2,5-Diphenylpyridine ≥98.0% (par GC)
2,5-Diphenylpyridine
Formule: C₁₇H₁₃N
Point d'ébullition: 255°C
Numéro MDL: MFCD00444961
Numéro CAS: 15827-72-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2daf915bfcbb7fab1f79712234c713c843f6cb6a&vid=2daf915bfcbb7fab1f79712234c713c843f6cb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C