Imprimer
Dacomitinib ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D5450-250MG D5450-50MG
TCIAD5450-250MGEA 509 EUR
TCIAD5450-250MG TCIAD5450-50MG
Dacomitinib ≥98.0% (par HPLC)
Dacomitinib
Formule: C₂₄H₂₅ClFN₅O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD19443734
Numéro CAS: 1110813-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 16.00 %