Imprimer
3,5-Dinitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dinitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 2-(3,5-Dinitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-Dinitrophenylboronic acid Pinacol ester
D5431-200MG D5431-1G
TCIAD5431-200MGEA 99 EUR
TCIAD5431-200MG TCIAD5431-1G
3,5-Dinitrophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
3,5-Dinitrophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BN₂O₆
MW: 294.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD11504965
Numéro CAS: 428820-95-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7040112e25d928a1d421fe5db66cab5de41d3aa1&vid=7040112e25d928a1d421fe5db66cab5de41d3aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C