Imprimer
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D5408-1G D5408-200MG
TCIAD5408-1GEA 316 EUR
TCIAD5408-1G TCIAD5408-200MG
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₁H₂₅BO₂
Numéro MDL: MFCD30187267
Numéro CAS: 1365692-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C