Dansylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Dns-Gly-OH, N-[5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl]glycine, 2-(5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonamido)acetic acid, Dansylglycine [for Albumin binding assay]
D5406-25MG
D5406-100MG
TCIAD5406-25MGEA
24.2
EUR
TCIAD5406-25MG
TCIAD5406-100MG
Dansylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dansylglycine
Formule:
C₁₄H₁₆N₂O₄S MW: 308.35 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00037734 Numéro CAS: 1091-85-6 EINECS: 214-129-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 156.0 to 161.0 deg-C |
Human serum albmin (HSA) binding activity | S/N ratio min. 8 |