3,4-Dichlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3,4-Dichlorobenzenecarbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzohydrazide, 3,4-Dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic acid hydrazide, 3,4-Dichlorobenzoic hydrazide
D5392-1G
D5392-5G
TCIAD5392-1GEA
56.1
EUR
TCIAD5392-1G
TCIAD5392-5G
3,4-Dichlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichlorobenzohydrazide
Formule:
C₇H₆Cl₂N₂O MW: 205.04 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00017057 Numéro CAS: 28036-91-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |