Imprimer
Diethylene glycol diacrylate ≥75.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethyleneglycoldiacrylate
Stabilization: Stabilisé avec HQ + MEHQ
D5381-25G D5381-100G
TCIAD5381-25GEA 41.8 EUR
TCIAD5381-25G TCIAD5381-100G
Diethylene glycol diacrylate ≥75.0% (par GC) stabilisé
Diethylene glycol diacrylate
Formule: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214.22 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00014939
Numéro CAS: 4074-88-8
EINECS: 223-791-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba227bfe57d152682a7b6677120e90ba026ff80f&vid=ba227bfe57d152682a7b6677120e90ba026ff80f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %