4,4'-Dibromo-4''-(hexyloxy)triphenylamine ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D5378-200MG
D5378-1G
TCIAD5378-200MGEA
58.3
EUR
TCIAD5378-200MG
TCIAD5378-1G
4,4'-Dibromo-4''-(hexyloxy)triphenylamine ≥97.0% (sur base azote total)
4,4'-Dibromo-4''-(hexyloxy)triphenylamine
Formule:
C₂₄H₂₅Br₂NO |
Numéro CAS:
1456880-51-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |